Learn More
Usbeck™ Pinces droites à pointe émoussée nickelées
Code produit 10065571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10065571 1 pièce
10065581 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10065571 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.75€
    2.70€ / 1 pièces
    Économisez 0.05€
    1% de réduction
Expédition estimée: 05-10-2026
Dissecter les spécimens avec précision. Usbeck™ Les pinces droites à pointe émoussée nickelées sont parfaites pour la dissection ou la manipulation d'échantillons de laboratoire.
  • Droit
  • Points émoussés
Spécification
Matériau Acier nickelé
Longueur (métrique) 105 mm