Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt droit de burette avec clé en PTFE
Code produit 10461253 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicate ambré (3.3)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
10461253 Verre borosilicate ambré (3.3)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10461253 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 81937
Expédition estimée: 28-01-2027
Le robinet d’arrêt droit de burette pour bouchon de burette comprend une clé en PTFE interchangeable.
  • Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en verre borosilicaté 3.3
  • Clé en PTFE interchangeable avec dispositif de fixation
  • Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt à burette
Matériau Verre borosilicate ambré (3.3)
À utiliser avec (équipement) Burette de 25 ml
Contenu Clé en PTFE