Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt droit de burette avec clé de rechange
Code produit 10682052 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10682052 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10682052 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 81939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    48.01€ / 1 pièces
    Économisez 4.99€
    9% de réduction
En stock
Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en boro 3.3. Clé en PTFE interchangeable avec dispositif de rétention.
  • Couleur ambrée
  • Robinet d’arrêt droit pour bouchon de burette
  • Comprend une clé en PTFE
  • Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Burette
Matériau Verre borosilicaté, PTFE
Nb par paquet 1/boîte
Comprend Bouchon de burette
Type Robinets d’arrêt