Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tube de séchage droit
Code produit 10519101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10519101 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10519101 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    7.50€ / 1 pièces
    Économisez 3.50€
    31% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Tube de séchage droit (tubes en chlorure de calcium)
  • Tubes de séchage conformes à la norme DIN 12610
  • Avec bille et raccord de tuyau
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 150 mm
Forme Structuré
Matériau Verre borosilicaté (3.3)