Learn More
BRAND™ Robinet à pointeau droit
Code produit 10470863 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burette de 2 à 50 ml
Burette de 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10470863 Burette de 2 à 50 ml 1 pièce
10059670 Burette de 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10470863 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 82220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60€
    39.90€ / 1 pièces
    Économisez 7.70€
    16% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Le robinet à pointeau droit est en verre et comprend un bouchon en polypropylène.
  • Boîtier de vanne avec pointe burette de précision en verre borosilicaté 3.3
  • Broche de vanne en PTFE interchangeable, bouchon en PP et dispositif de rétention
  • Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d'arrêt à pointeau droit
Diamètre (métrique) de 0 à 2,5 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (équipement) Burette de 2 à 50 ml