Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Robinets à pointeau droits
Description
- Alésage de soupape : 0 - 2,5 mm
- Bouchon à vis et dispositif de retenue en PP
- Température de fonctionnement : -20 à +150°C
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | de 0 à 2,5 mm |
| Matériau | PTFE, Polypropylène |
| Température (métrique) | -20 à +150°C |
| Nb par paquet | 1 |
| Contenu | Bouchon à vis et dispositif de retenue |
| Plug Material | Tubulure DURAN™ |