Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur de récepteur droit avec olive en verre
Code produit 11826164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
11826164 NS 14/23 1 pièce
11816094 NS 19/26 1 pièce
11876154 NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11826164 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05272001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    19.10€ / 1 pièces
    Économisez 40.90€
    68% de réduction
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Allonge droite avec prise vide
  • Verre Duran™
  • Raccord latéral pour tube φ int 9mm
  • Raccord droit
Spécification
Type Adaptateur de récepteur droit avec olive en verre
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12594
Joint conique standard NS 14/23