Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bocal en verre à parois droites
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Les parois lisses droites permettent l’élimination totale du contenu
- L’ouverture à large bouche permet un accès et un remplissage faciles
- Fabriqué en verre borosilicate clair de type III
- Bouchons à vis en polypropylène blanc disponibles avec un revêtement en PTFE ou PV
- Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Nbre par carton | 48/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Joint de fermeture | Polyvinyle |
| Afficher plus |