Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateur avec rodage droit
Code produit 11866094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
NS 19/26
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône Conditionnement
11866094 NS 24/29 1 pièce
11866074 NS 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11866094 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05101003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    15.07€ / 1 pièces
    Économisez 26.93€
    64% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Adaptateurs avec rodage NS et ferrule en verre droite
  • 1/boîte
  • Fabriqués à partir d’une tubulure DURAN™
Spécification
Taille du cône NS 24/29
Description Adaptateur avec rodage NS et ferrule droite
Matériau Duran Tubes
Quantité 1