Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon vert
Code produit 15488804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Conditionnement:
1000 pièces
264 pièces
380 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15488804 40 mL 1000 pièces
15428834 125 mL 380 pièces
15448844 180 mL 264 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488804 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP30C014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    186.96€ / 1000 pièces
    Économisez 152.04€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-01-2027
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 40 mL
Couleur de bouchon Vert
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Quantité 100/Bag, 1000 Cs.