Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon vert, Stérile
Code produit 15448804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15448804 40 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448804 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00€
    212.44€ / 1000 pièces
    Économisez 168.56€
    44% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, Corning™ Gosselin™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 40 mL
Couleur de bouchon Vert
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Quantité 100/Bag, 1000/Cs.