Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon rouge
Code produit 15438824
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
180 mL
Conditionnement:
200 pièces
600 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15438824 60 mL 600 pièces
15488844 180 mL 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438824 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP35C052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur de bouchon Rouge
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Transparent
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 600/Carton
Nb par paquet 30/plateau