Learn More
Digi-Sense Sonde de surface droite de type T, mini-connecteur, exposée, 1,5 m. Cordon spiralé
Code produit 11715049 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥1,25 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée d’analyse Conditionnement
11715049 ≥1,25 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11715049 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0850060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    107.80€ / 1 pièces
    Économisez 6.20€
    5% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sonde de surface droite de type T conçue pour mesurer la température en surface sans pénétrer le matériau.
  • Ces sondes sont conçues pour mesurer la température de surface sans pénétrer celle-ci.
  • Idéal pour la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules.
  • Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI câble enroulé : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Notez que la plage de température concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Durée d’analyse ≥1,25 s
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +260°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Destiné à la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules
Température (impériale) -328 °F à +500 °F
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 21,6 cm