Description
- Gamme de différentes longueurs pratiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pinces |
| Longueur (impériale) | 15,7 in |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Quantité | 1 Pince/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Norme |
| Type de pointe | Droit |