Description
- En boro 3.3
- À utiliser avec burettes
- Ouverture de la vanne de 0 à 2,5 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Burette |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Comprend | Dispositif de fixation |
| Type | Valve à aiguille |