Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mur droit Inconel Creuset ; Capacité (ml) : 45 ; Diamètre extérieur (mm) : 46 ; Profondeur (mm) : 34
Code produit 15476145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
15mL
20mL
25mL
55mL
75mL
100 ml
250mL
500mL
1 000 ml
Diamètre (métrique) externe:
Extérieur : 101mm
Extérieur : 127mm
Extérieur : 21mm
Extérieur : 27mm
Extérieur : 33mm
Extérieur : 45mm
Extérieur : 46mm
Extérieur : 47mm
Extérieur : 51mm
Extérieur : 59mm
Extérieur : 82mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
15476145 55mL Extérieur : 46mm 1 pièce
15466135 5 ml Extérieur : 21mm 1 pièce
15486135 10mL Extérieur : 27mm 1 pièce
15406145 15mL Extérieur : 33mm 1 pièce
15426145 20mL Extérieur : 33mm 1 pièce
15446145 25mL Extérieur : 45mm 1 pièce
15423625 1 000 ml Extérieur : 127mm 1 pièce
15496145 100 ml Extérieur : 59mm 1 pièce
15426155 55mL Extérieur : 47mm 1 pièce
15473635 500mL Extérieur : 101mm 1 pièce
15456155 75mL Extérieur : 51mm 1 pièce
15461437 250mL Extérieur : 82mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15476145 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 036012.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Mur droit
Matériau Inconel
Capacité (métrique) 55mL
Diamètre (métrique) externe Extérieur : 46mm
Product Type Creuset Inconel
RUO– À des fins de recherche uniquement