Code produit 15463635
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100mL
250mL
500mL
1 000 ml
Diamètre (métrique) externe:
Extérieur : 101mm
Extérieur : 127mm
Extérieur : 27mm
Extérieur : 33mm
Extérieur : 45mm
Extérieur : 46mm
Extérieur : 47mm
Extérieur : 51mm
Extérieur : 59mm
Extérieur : 82mm
Hauteur (métrique):
18mm
22mm
29 mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
Capacité (métrique)
Diamètre (métrique) externe
Hauteur (métrique)
Unit Size
15463635
500mL
Extérieur : 101mm
22mm
1 pièce
15403595
10mL
Extérieur : 27mm
34mm
1 pièce
15463595
15mL
Extérieur : 33mm
41mm
1 pièce
15423605
20mL
Extérieur : 33mm
41mm
1 pièce
15483605
25mL
Extérieur : 45mm
22mm
1 pièce
15403615
35 ml
Extérieur : 46mm
89mm
1 pièce
15463615
55mL
Extérieur : 46mm
22mm
1 pièce
15443625
1 000 ml
Extérieur : 127mm
65mm
1 pièce
15493625
100mL
Extérieur : 59mm
18mm
1 pièce
15433635
55mL
Extérieur : 47mm
59mm
1 pièce
15483635
250mL
Extérieur : 82mm
45mm
1 pièce
15493635
75 ml
Extérieur : 51mm
29 mm
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code.
15463635
Supplier
Thermo Scientific Alfa Aesar
Supplier No.
036087.KT
Expédition estimée: 10-02-2027Connectez-vous pour voir le stock disponible
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Description
Mur droit
Matériau
Zirconium
Capacité (métrique)
500mL
Diamètre (métrique) externe
Extérieur : 101mm
Hauteur (métrique)
22mm
Product Type
Creuset en zirconium
RUO– À des fins de recherche uniquement
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?