Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de zirconium à bord droit
Code produit 15493625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
15mL
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100mL
250mL
500mL
1 000 ml
Diamètre (métrique) externe:
Extérieur : 101mm
Extérieur : 127mm
Extérieur : 27mm
Extérieur : 33mm
Extérieur : 45mm
Extérieur : 46mm
Extérieur : 47mm
Extérieur : 51mm
Extérieur : 59mm
Extérieur : 82mm
Hauteur (métrique):
18mm
22mm
29 mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
15493625 100mL Extérieur : 59mm 18mm 1 pièce
15403595 10mL Extérieur : 27mm 34mm 1 pièce
15463595 15mL Extérieur : 33mm 41mm 1 pièce
15423605 20mL Extérieur : 33mm 41mm 1 pièce
15483605 25mL Extérieur : 45mm 22mm 1 pièce
15403615 35 ml Extérieur : 46mm 89mm 1 pièce
15463615 55mL Extérieur : 46mm 22mm 1 pièce
15443625 1 000 ml Extérieur : 127mm 65mm 1 pièce
15433635 55mL Extérieur : 47mm 59mm 1 pièce
15463635 500mL Extérieur : 101mm 22mm 1 pièce
15483635 250mL Extérieur : 82mm 45mm 1 pièce
15493635 75 ml Extérieur : 51mm 29 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15493625 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 036054.KT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Straight Wall
Matériau Zirconium
Capacité (métrique) 100mL
Diamètre (métrique) externe Extérieur : 59mm
Hauteur (métrique) 18mm
Product Type Creuset en zirconium
RUO– À des fins de recherche uniquement