Description
- Ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
- Actifs cosmétiques
- Formulations
- Produits de soins personnels
- Pesticides et produits chimiques
- Prédictif de la diffusion dans la peau humaine pour un large éventail de composés et de formulations
- Présente une perméabilité différentielle en présence de séquences activatrices et est compatible avec les formats de formulation courants, de sorte qu’elle est appropriée pour une utilisation pendant l’optimisation de la formulation
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Matériau | Polyéthersulfone, polyoléfine, lipide synthétique post-traitement |
| Code de filtre | SKBM |
| Type de surface | unie |
| Épaisseur (métrique) | 300 μm |
| Type | Modèle de test de diffusion transdermique |
| Diamètre (métrique) | 2,5 cm |