Learn More
Phenomenex™ Tube SPE à base de silice Strata™ C18-T
Code produit 31748349 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
10 g
Volume (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
60 mL
Conditionnement:
100 pièces
16 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) Conditionnement
31748349 1 g 12 mL 20 pièces
31741599 100 mg 1 mL 100 pièces
31747957 200 mg 3 mL 50 pièces
31745417 500 mg 3 mL 50 pièces
31742506 500 mg 6 mL 30 pièces
31744876 1 g 6 mL 30 pièces
31743834 10 g 60 mL 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31748349 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 8BS004JDGT
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Les produits Strata SPE sont fabriqués pour vous offrir une qualité, une reproductibilité et des performances optimales. Fort de plus de 20 ans d’expérience, les produits Strata SPE fournissent des extraits propres et des récupérations élevées pour une multitude d’analytes cibles à travers diverses matrices d’échantillons.
  • Les mécanismes de rétention disponibles incluent la phase inversée, l’échange d’ions, la phase normale et le mode mixte
  • 24 phases et décompte
  • Extraits plus propres et résultats reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 1 g
À utiliser avec (équipement) Collecteurs sous vide ou équipement SPE automatisé
Granulométrie 55 μm
Adsorbant C18-T
Type Colonne d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 12 mL