Learn More
Phenomenex™ Strata™ PAH Specialty SPE Tube
Code produit 31747776 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
500 mg
750 mg
1.5 g
Volume (métrique):
6 mL
Conditionnement:
30 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) Conditionnement
31747776 750 mg 6 mL 30 pièces
31745322 1.5 g 6 mL 30 pièces
31742671 500 mg 6 mL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31747776 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 8BS130WCH
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-10-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
  • 24 phases and counting
  • Cleaner extracts and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 750 mg
À utiliser avec (équipement) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Granulométrie 55 μm
Adsorbant PAH
Type Solid Phase Extraction Column
Volume (métrique) 6 mL