Learn More
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Code produit 31743910 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volume (métrique):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Conditionnement:
100 pièces
16 pièces
20 pièces
200 pièces
30 pièces
50 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) Conditionnement
31743910 5 g 20 mL 20 pièces
31745134 100 mg 1 mL 100 pièces
31747443 100 mg 3 mL 50 pièces
31741965 200 mg 3 mL 50 pièces
31741444 500 mg 3 mL 50 pièces
31742774 550 mg 3.5 mL 50 pièces
31743913 550 mg 3 mL 200 pièces
31744478 500 mg 6 mL 30 pièces
31748850 500 mg 6.5 mL 200 pièces
31745794 500 mg 12 mL 20 pièces
31744687 1 g 6 mL 30 pièces
31746730 1000 mg 6 mL -
31747439 1000 mg 6.5 mL 200 pièces
31746433 1 g 12 mL 20 pièces
31742332 2 g 12 mL 20 pièces
31741620 5000 mg 20 mL 20 pièces
31742986 10 g 60 mL 16 pièces
31744479 20 g 60 mL 16 pièces
31747253 100 mg 1.5 mL 100 pièces
31746180 500 mg 3.5 mL 50 pièces
31746285 1 g 6.5 mL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 31743910 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 8BS012LEG
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Brand: Strata
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: SI-1 Silica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 5 g
À utiliser avec (équipement) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Granulométrie 55 μm
Adsorbant SI-1 Silica
Type Solid Phase Extraction Column
Volume (métrique) 20 mL