Learn More
- Home
- Products
- Extraction sur phase solide
- Colonnes SPE
- Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Code produit 31748850 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volume (métrique):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Conditionnement:
100 pièces
16 pièces
20 pièces
200 pièces
30 pièces
50 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Poids du lit | Volume (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 31748850 | 500 mg | 6.5 mL | 200 pièces |
| 31745134 | 100 mg | 1 mL | 100 pièces |
| 31747443 | 100 mg | 3 mL | 50 pièces |
| 31741965 | 200 mg | 3 mL | 50 pièces |
| 31741444 | 500 mg | 3 mL | 50 pièces |
| 31742774 | 550 mg | 3.5 mL | 50 pièces |
| 31743913 | 550 mg | 3 mL | 200 pièces |
| 31744478 | 500 mg | 6 mL | 30 pièces |
| 31745794 | 500 mg | 12 mL | 20 pièces |
| 31744687 | 1 g | 6 mL | 30 pièces |
| 31746730 | 1000 mg | 6 mL | - |
| 31747439 | 1000 mg | 6.5 mL | 200 pièces |
| 31746433 | 1 g | 12 mL | 20 pièces |
| 31742332 | 2 g | 12 mL | 20 pièces |
| 31743910 | 5 g | 20 mL | 20 pièces |
| 31741620 | 5000 mg | 20 mL | 20 pièces |
| 31742986 | 10 g | 60 mL | 16 pièces |
| 31744479 | 20 g | 60 mL | 16 pièces |
| 31747253 | 100 mg | 1.5 mL | 100 pièces |
| 31746180 | 500 mg | 3.5 mL | 50 pièces |
| 31746285 | 1 g | 6.5 mL | 30 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
31748850
Fournisseur
Phenomenex™
Code fournisseur
8BS012HCL
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Utilisez le code promo 27955
Expédition estimée: 28-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
486.00 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27955" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27955" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Brand: Strata
- Technique: SP
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: SI-1 Silica
Spécification
Spécification
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (équipement) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Granulométrie | 55 μm |
| Adsorbant | SI-1 Silica |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volume (métrique) | 6.5 mL |