Learn More
Phenomenex™ Strata™-X-CW 96-Well Plates (Polymeric Weak Cation)
Code produit 31749169 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
10 mg
30 mg
60 mg
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
31749169 30 mg 2 pièces
31748262 10 mg 2 pièces
31741603 60 mg 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31749169 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 8ES035TGB
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Capitalize on cleanliness without sacrificing recovery with Strata-X polymeric sorbents for solid phase extraction (SPE). These sorbents are available with unique selectivities developed to cover a diverse spectrum of analytes and to simplify the method development process.
  • Brand: Strata-X
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Multi-Mode
  • Phase: X-CW, Weak Cation Mixed Mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 30 mg
À utiliser avec (équipement) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Granulométrie 33 μm
Adsorbant X-CW, Weak Cation Mixed Mode
Type 96-well Plate
Quantité 2 Pk.