Learn More
Equip Labo™ Dosserets pour paillasse
Code produit 12547856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 900 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1800 x 900 mm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Mélamine blanche
Verre Emalite
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Type de la partie supérieure unitSize
12547856 750 x 900 x 900 mm Verre Emalite 1 pièce
12638832 750 x 900 x 900 mm Grès extrudé blanc -
12589026 750 x 1200 x 900 mm Mélamine blanche 1 pièce
12541766 750 x 1200 x 900 mm Verre Emalite -
12597716 750 x 1200 x 900 mm Grès extrudé blanc 1 pièce
12589235 750 x 1800 x 900 mm Verre Emalite -
12556486 750 x 1800 x 900 mm Mélamine blanche -
12575486 750 x 900 x 900 mm Mélamine blanche 1 pièce
12618832 750 x 1800 x 900 mm Grès extrudé blanc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12547856 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8110
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Paillasse sèche hauteur 90cm
  • Charge maximale 130kg
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
  • Pieds avec vérin réglable
  • Bandeau de façade en mélaminé bleu
  • Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
  • Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
  • Paillasse sèche revêtement verre Emalite
  • Résistante aux:
  • Contraintes thermiques >200°C
  • Produits corrosifs
  • Chocs mécaniques et flexion
  • Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
  • Paillasse Emalite
  • Inclus prête à monter
Spécification
Type de produit Dosseret de paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 750 mm
Dimensions (P x L x H) 750 x 900 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Type de la partie supérieure Verre Emalite
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 900 mm