Learn More
Equip Labo™ Dosserets pour paillasse
Code produit 12638832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
750 x 900 x 900 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1800 x 900 mm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Mélamine blanche
Verre Emalite
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Type de la partie supérieure Conditionnement
12638832 750 x 900 x 900 mm Grès extrudé blanc -
12547856 750 x 900 x 900 mm Verre Emalite 1 pièce
12589026 750 x 1200 x 900 mm Mélamine blanche 1 pièce
12541766 750 x 1200 x 900 mm Verre Emalite -
12597716 750 x 1200 x 900 mm Grès extrudé blanc 1 pièce
12589235 750 x 1800 x 900 mm Verre Emalite -
12556486 750 x 1800 x 900 mm Mélamine blanche -
12575486 750 x 900 x 900 mm Mélamine blanche 1 pièce
12618832 750 x 1800 x 900 mm Grès extrudé blanc -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12638832 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8117
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Type de produit Dosseret de paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 750 mm
Dimensions (P x L x H) 750 x 900 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Type de la partie supérieure Grès extrudé blanc
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 900 mm