Learn More
Equip Labo™ Protections anti-éclaboussure pour paillasse
Code produit 12599225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
750 mm
900 mm
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Mélamine blanche
Verre Emalite
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Largeur (métrique) Type de la partie supérieure Conditionnement
12599225 750 mm 150 cm Verre Emalite -
12565326 750 mm 150 cm Grès extrudé blanc 1 pièce
12586506 750 mm 120 cm Verre Emalite 1 pièce
12587776 900 mm 150 cm Verre Emalite -
12566486 900 mm 150 cm Mélamine blanche 1 pièce
12565346 900 mm 180 cm Mélamine blanche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12599225 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8130
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Type de produit Dosseret de paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 750 mm
Dimensions (P x L x H) 750 x 1500 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Type de la partie supérieure Verre Emalite
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 150 cm