Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de lumière parasite
Code produit 11863764 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Etalon pour mesurer la lumière parasite, KCl
Étalon pour mesurer la lumière parasite, NaI
Wavelength Range:
190 à 210 nm
250 à 270 nm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Wavelength Range Conditionnement
11863764 Étalon pour mesurer la lumière parasite, NaI 250 à 270 nm 1 pièce
11873764 Etalon pour mesurer la lumière parasite, KCl 190 à 210 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11863764 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9423UV95500E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1619.89€ / 1 pièces
    Économisez 35.11€
    2% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les étalons à traçabilité Thermo Scientific™ NIST™ vérifient le taux de lumière parasite des spectrophotomètres.
Chaque étalon de lumière parasite Thermo Scientific bloque la transmission de lumière en dessous d’une longueur d’onde spécifique. En dessous de cette limite, toute valeur mesurée peut être attribuée à la lumière parasite de l’instrument. Une valeur mesurée de lumière parasite non conforme aux spécifications de l’instrument pourra indiquer un problème au niveau de la lampe de l’instrument et donner des erreurs analytiques.
Les étalons suivants sont disponibles pour les mesures de lumière parasite :
  • Chlorure de potassium, limite à 200 nm
  • Iodure de sodium, limite à 260 nm
  • Nitrate de sodium, limite à 390 nm
Les étalons de lumière parasite sont fournis dans des cuves en quartz scellées. Un blanc (eau) correspondant à chaque étalon spécifique est fourni avec chaque étalon de lumière parasite pour effectuer la mesure du blanc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Traçabilité NIST
Type Étalon pour mesurer la lumière parasite, NaI
Wavelength Range 250 à 270 nm
À utiliser avec (équipement) Evolution 60S, 201, 220 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S
Comprend Vide et étalon Nal de 10 g/l