Learn More
IBA Lifesciences Cartouche Strep-Tactin™ 4Flow™
Code produit 17265794 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17265794 1 x 1 ml 1 pièce
17275794 1 x 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17265794 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25023001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    108.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
La cartouche Strep-Tactin™ 4Flow™ est une cartouche HPLC / FPLC pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Les cartouches contiennent 4 % d'agarose couplé à la variante de streptavidine Strep-Tactin™ XT et sont applicables à la purification de Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion avec des appareils HPLC/FPLC comme Äkta™ systèmes (Cytiva ).
  • Grâce à sa large compatibilité de pH, son excellente stabilité sous pression et sa pureté cible exceptionnelle (> Avec une affinité de liaison de 95 %, et la plus haute affinité de liaison, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles à lier.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • De plus, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ permet l'application d'agents dénaturants tels que l'urée. 
Spécification
Type de support Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Quantité 1 x 1 ml
À utiliser avec (application) HPLC / FPLC
Cible Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™ II
Type Cartouche de chromatographie haute capacité
Format Cartouche pré-conditionnée
Usage exclusivement réservé à la recherche.