Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ suspension haute capacité 50 %
Code produit 30117610 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
20mL
4mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30117610 50 ml 50mL
30117602 4 ml 4mL
30117603 20 ml 20mL
30117606 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30117610 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21250025
Edge
Strep-Tactin™ 4Flow™ Suspension à haute capacité (50 %) pour purifier Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ La résine à haute capacité est utilisée pour la purification de protéines marquées strep par chromatographie d'affinité.
  • Ce produit est optimisé pour une utilisation sur colonne et convient à la HPLC/FPLC.
  • Recommandé pour toutes les classes de protéines en raison de sa large compatibilité de pH, de son excellente stabilité à la pression et de sa pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et une forte affinité de liaison
  • billes d'agarose réticulées à 4 % couplées à Strep-Tactin™ pour une purification simple des protéines avec Strep-tag™ II ou une Twin-Strep-tag™
  • Élution ciblée : Aucune étape de titrage fastidieuse n'est requise et plusieurs cycles de régénération sont possibles.
  • Alternative idéale pour les protéines difficiles à éluer de Strep-Tactin XT™ 4Flow™ résines
  • Les protéines biotinylées se lient également à Strep-Tactin™ 4Flow™ de grande capacité et nécessitent un blocage à l'aide de BioLock
Spécification
Capacité de liaison resina de 20 mg/mL
Capacité (métrique) 50 ml
Concentration Suspension à 50 %
Description Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Forme Pâte de résine
Quantité 50 mL
Forme protéique Protéine tétramère
Cible Proteínas marcadas con Twin-Strep-tag™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Type Résine en vrac
Type de produit final Équipement pour la chromatographie d’affinité
Type de ligand Etiqueta de estreptococo gemelo™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Phase stationnaire Agarose
Suffisant pour Resina suficiente para 25 veces 1 mL de columna de flujo por gravedad
Format Flacon
Type de colonne Suspension