Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Cartouche haute capacité
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsBeschreibung
- Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Les cartouches haute capacité contiennent 4 % d'agarose couplé à la variante de streptavidine Strep-Tactin™ XT et sont applicables à la purification de Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion avec des appareils HPLC/FPLC comme Äkta™ systèmes (Cytiva ).
- Grâce à sa large compatibilité de pH, son excellente stabilité sous pression et sa pureté cible exceptionnelle (> Avec une affinité de liaison de 95 %, et la plus haute affinité de liaison, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles à lier.
- L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
- En comparaison avec Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin XT™ 4Flow™ La capacité élevée permet d'obtenir une densité plus élevée de Strep-Tactin™ XT immobilisé, ce qui conduit à un rendement deux fois supérieur de protéine purifiée.
- De plus, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ permet l'application d'agents dénaturants tels que l'urée.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de support | Agarose à 4 %, réticulée |
| Granulométrie | 50 à 150 μm |
| Quantité | 1 x 5 ml |
| À utiliser avec (application) | HPLC / FPLC |
| Cible | Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™ II |
| Format | Cartouche pré-conditionnée |
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?