Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ haute capacité FPLC colonne
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Strep-Tactin™ 4Flow™ haute capacité FPLC Les colonnes sont conçues pour purifier le Strep-tag II™ et Twin-Strep-tag™ protéines par chromatographie d'affinité dans le cadre d'une purification automatisée des protéines avec des systèmes HPLC/FPLC tels que Äkta™ systèmes (Cytiva ).
- Recommandé pour toutes les classes de protéines en raison de sa large compatibilité de pH, de son excellente stabilité à la pression et de sa pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et une forte affinité de liaison
- billes d'agarose réticulées à 4 % couplées à Strep-Tactin™ pour une purification simple des protéines avec Strep-tag™ II ou une Twin-Strep-tag™
- Plusieurs cycles de régénération sont possibles sans perte de capacité de liaison.
- Alternative idéale pour les protéines difficiles à éluer de Strep-Tactin XT™ 4Flow™ résines
- Les protéines biotinylées se lient également à Strep-Tactin™ 4Flow™ de grande capacité et nécessitent un blocage à l'aide de BioLock
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | resina de 20 mg/mL |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Description | Agarose à 4 %, réticulée |
| Granulométrie | 50 à 150 μm |
| Forme | Pâte de résine |
| Quantité | 5 mL |
| Forme protéique | Protéine tétramère |
| Cible | Proteínas marcadas con Twin-Strep-tag™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina |
| Type | Colonne |
| Type de produit final | Équipement pour la chromatographie d’affinité |
| Afficher plus |