Learn More
IBA Lifesciences Conjugué Strep-Tactin™
Code produit 12698247 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué HRP
Conjugué de PA
Conditionnement:
1 pièce
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12698247 Conjugué HRP 1 pièce
12806516 Conjugué de PA 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12698247 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21502001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.06€
    165.00€ / 1 pièces
    Économisez 43.06€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conjugués Strep-Tactin™ avec AP ou HRP pour la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
  • La variante de streptavidine Strep-Tactin™ est disponible sous forme conjuguée avec la peroxydase de raifort (HRP) ou avec la phosphatase alcaline (AP ) pour la détection rapide et ciblée de Strep-tag II marqué en N-terminal, en C-terminal ou™ en interne ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion transférées sur une membrane de transfert ou capturées sur une microplaque.
  • Les deux conjugués conviennent à la réaction chromogène, tandis que Strep-Tactin™ La HRP est également applicable à la réaction de chimiluminescence.
  • Selon l'organisme hôte, les extraits protéiques peuvent contenir de petites quantités de protéines biotinylées, par exemple la protéine porteuse de carboxyle de biotine (BCCP, 22 kDa) d' E. coli.
  • Le tampon de blocage de la biotine est recommandé pour bloquer ces protéines biotinylées sur les western blots avant la détection de™ Strep-tag II ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion avec Strep-Tactin™ HRP pour éviter la détection de faux positifs.
  • À cette fin, le tampon de blocage de la biotine contient la protéine de liaison à la biotine tétramérique avidine, qui lie sélectivement les protéines biotinylées.
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Conjugué HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche.