Description
- Strep-Tactin™ MacroPrep™ est composé de polyméthacrylate, un matériau synthétique associé à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et applicable à la purification des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
- Contrairement aux résines d’agarose, les composants des cellules végétales, comme la chlorophylle, ne sont pas liés de façon non spécifique par cette résine, ce qui fait de Strep-Tactin™ MacroPrep™ une bonne option.
- La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
- Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit de résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Purifiez les protéines hybrides Strep-Tag™II ou Twin-Strep-Tag™ |
| Forme | Suspension |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Capacité de liaison | Plus de 300 nmol/ml de résine (biotine) ; 3 mg/ml (liaison Strep-tag™II) |
| Quantité d’emballage | 20 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche.