Learn More
IBA Lifesciences Résine Strep-Tactin™ Sepharose™
Code produit 12723074 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 mL
20 mL
50 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1L
20mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12723074 4 mL 1 pièce
12846436 20 mL 20mL
10049889 50 ml 1 pièce
12876436 1 000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12723074 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21201002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La résine Strep-Tactin™ Sepharose™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • La Strep-Tactin™ Sepharose™ est une agarose à 4 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™. Elle convient à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
  • En raison de la faible concentration d’agarose, elle est particulièrement adaptée aux grandes protéines, surtout si l’affinité avec Strep-Tactin™XT 4Flow™ est trop élevée.
  • Le polymère à large maillage permet l’attachement simple de protéines plus grosses en phase stationnaire.
  • La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Veuillez noter que la Strep-Tactin™ Sepharose™ n’est pas compatible avec HPLC/FPLC en raison de la faible stabilité de la pression.
Spécification
Type de produit Suspension de Sépharose Strep-Tactin
Quantité 4 mL
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Utilisé de préférence pour la purification par écoulement par gravité des protéines Strep-tag recombinantes
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Usage exclusivement réservé à la recherche.