Learn More
IBA Lifesciences GmbH Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Code produit 15312026 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15312026 1 x 5 ml 5mL
15392016 1 x 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15312026 Fournisseur IBA Lifesciences GmbH Code fournisseur 21238001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La cartouche haute capacité de débit de Strep-Tactin™ Superflow™ IBA GmbH™ est une purification en une étape fiable des protéines de fusion Strep-tag™ avec une pureté et une bioacitivité inégalées.
La cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ IBA Lifesciences GmbH est une purification en une étape fiable des protéines hybrides Strep-tag™ avec une pureté et une bioacitivité inégalées.
Spécification
Type de produit High Capacity Cartridge
Quantité 1 x 5 ml
Type de colonne High Capacity Cartridge
Usage exclusivement réservé à la recherche.