Learn More
IBA Lifesciences GmbH Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
La cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ IBA Lifesciences GmbH est une purification en une étape fiable des protéines hybrides Strep-tag™ avec une pureté et une bioacitivité inégalées.
Spécification
Spécification
| Type de produit | High Capacity Cartridge |
| Quantité | 1 x 1 ml |
| Type de colonne | High Capacity Cartridge |
Usage exclusivement réservé à la recherche.