Learn More
IBA Lifesciences Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Code produit 17255794 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17255794 1 x 5 ml 1 pièce
17245794 1 x 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 17255794 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21240001
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
La cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ est une cartouche HPLC / FPLC qui purifie les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • Les cartouches haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ contiennent 6 % d’agarose associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec des dispositifs HPLC / FPLC tels que les systèmes Äkta™ (Cytiva).
  • Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
Spécification
Type de support Agarose à 6%, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Quantité 1 x 5 ml
À utiliser avec (application) HPLC / FPLC
Cible Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II
Type Grande capacité
Format Cartouche pré-conditionnée
Usage exclusivement réservé à la recherche.