Learn More
IBA Lifesciences Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Les colonnes haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ contiennent une agarose à 6 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
- Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
- Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 150 à 500 nmol |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Type de support | Superflow 6 |
| Quantité | 5 x 0,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Purification en une étape des protéines recombinantes à Strep-Tag |
| Type | Colonne Superflow Strep-Tactin à écoulement par gravité |
Usage exclusivement réservé à la recherche.