Learn More
IBA Lifesciences Colonne haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Code produit 16614734 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
10 ml
5 x 0,2 ml
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16614734 1 ml 1 kit
16604734 5 x 0,2 ml 1 kit
16624734 5 ml 1 kit
16634734 10 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16614734 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25032001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.54€
    122.00€ / 1 kits
    Économisez 36.54€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Les colonnes à haute capacité contiennent 4 % d'agarose couplé à la variante de streptavidine Strep-™ Tactin XT et sont applicables à la purification de Strep-tag™ II ou Twin-Strep-tag™ Protéines de fusion par écoulement gravitaire.
  • Grâce à sa large compatibilité de pH, son excellente stabilité sous pression et sa pureté cible exceptionnelle (> Avec une affinité de liaison de 95 %, et la plus haute affinité de liaison, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles à lier.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • De plus, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Sa capacité élevée permet l'application d'agents dénaturants tels que l'urée.
  • En comparaison avec Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin XT™ 4Flow™ La capacité élevée permet d'obtenir une densité plus élevée de Strep-Tactin™ XT immobilisé, ce qui conduit à un rendement deux fois supérieur de protéine purifiée.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Spécification
Matrice Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Quantité 1 ml
Cible Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™ II
Format Colonne à écoulement par gravité pré-conditionnée
Usage exclusivement réservé à la recherche.