Learn More
IBA Lifesciences Résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Code produit 16674724 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16674724 4 ml 1 kit
16684724 20 ml 1 kit
16694724 50 ml 1 kit
17277810 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16674724 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25030002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ XT 4Flow™ La solution à haute capacité est une agarose à 4 % couplée à la variante de streptavidine Strep-™ Tactin XT et applicable à la purification de Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion.
  • Grâce à sa large compatibilité de pH, son excellente stabilité sous pression et sa pureté cible exceptionnelle (> Avec une affinité de liaison de 95 %, et la plus haute affinité de liaison, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles à lier.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • De plus, Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Sa capacité élevée permet l'application d'agents dénaturants tels que l'urée.
  • En comparaison avec Strep-Tactin™ XT 4Flow™ , Strep-Tactin XT™ 4Flow™ La capacité élevée permet d'obtenir une densité plus élevée de Strep-Tactin™ XT immobilisé, ce qui conduit à un rendement deux fois supérieur de protéine purifiée.
  • La suspension peut être utilisée pour le conditionnement des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Spécification
Matrice Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Quantité 4 ml
Cible Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™ II
Format Colonne à écoulement par gravité pré-conditionnée
Usage exclusivement réservé à la recherche.