Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ Kit de couplage XT BLI pour le revêtement des biocapteurs
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Strep-Tactin™ Le kit de couplage XT BLI est destiné à la capture dirigée par site et réversible de Twin-Strep-tag™ protéines de fusion pour l’analyse des interactions biomoléculaires utilisant l’interférométrie bio-couche (BLI). L’affinité pM de Strep-Tactin™ XT pour Twin-Strep-tag™ les protéines de fusion permet une capture spécifique même à partir d’échantillons complexes, tels que des surnatants en culture. Les biocapteurs revêtus peuvent être facilement régénérés par application du tampon de régénération fourni sans perte du Strep-Tactin™ revêtement XT, ce qui permet plusieurs utilisations.
- Fournit Strep-Tactin™ XT, tampon d’immobilisation, éthanolamine, EDC et s-NHS suffisants pour le revêtement de 96 biocapteurs (1 plateau)
Spécification
Spécification
| Force de liaison | Dans la plage de pM basse |
| Méthode de détection | Technologie de biodétection optique |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’interférométrie biocouche (BLI) |
| Compatibilité à haut débit | Oui |
| Quantité | 1 kit |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’interaction biomoléculaire |
| Type de ligand | Strep-Tactin™ XT |
Sécurité et traitement
- strep-tactinXT BLI coupling kit for interaction analysis
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: tris, EDTA