Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ Microplaque revêtue XT
Code produit 17812628 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17812628 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17812628 Fournisseur IBA Lifesciences™ Code fournisseur 25101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.30€
    77.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.30€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microplaque 96 puits prête à l'emploi pour applications d'analyse
En raison de la spécificité et de l'affinité élevées (nM-pM) de la variante de streptavidine Strep-Tactin™ XT, Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ Les protéines de fusion peuvent être capturées de manière sélective et stable, même à partir de mélanges complexes. Les biomolécules d'intérêt sont présentées aux partenaires interagissant de manière uniforme, ce qui permet d'obtenir des analyses fiables et reproductibles.
  • Microplaque prête à l'emploi revêtue de™ Strep-Tactin XT (12 bandes de 8 puits) pour les tests de liaison de ligands, les immunoessais, les essais enzymatiques ou les essais de diagnostic dans des conditions à haut débit.
  • Le format multi-puits en phase solide est compatible avec les pipettes multicanaux standard et les lecteurs de plaques automatisés.
  • Twin-Strep-tag™ La capacité de liaison de la protéine de fusion déterminée avec la phosphatase alcaline bactérienne (97 kDa) est de 4 pmol pour 200 μL volume d'incubation.
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Array 12 x 8
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Matériau Plastic (Plastique)
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Strep-TactinXT
Type de puits Fond plat (puits en F)
Usage exclusivement réservé à la recherche.