Description
Elle est disponible comme conjugué avec des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649) pour une détection rapide et dirigée des protéines hybrides à extrémité N-terminale, à extrémité N-terminale et à marquage interne Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans des applications comme ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,10 ml |
| Concentration | 0,5 mg/ml |
| Formule | Strep-Tactin™XT conjugué avec DY-488 |
| Contenus des kits | Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA |
| Contenu et stockage | Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C |
| Quantité | 50 μg |
| À utiliser avec (application) | ELISA, FACS, transfert Western, immunofluorescence |
| Cible | Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ |
| Type | Conjugué |
| Marqueur ou colorant | DY-488 |
Usage exclusivement réservé à la recherche.