Learn More
Cytiva Résine de chromatographie Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Code produit 16486149 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
16486149 10 ml 10mL
16496149 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486149 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29401324
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Résine de chromatographie pour la purification de protéines recombinantes à marquage Strep™ II et Twin-Strep™.
  • Protéines recombinantes très pures à marquage Strep II et Twin-Strep
  • Purifications rapides avec élution simple
  • Les conditions physiologiques et l’élution légère préservent l’activité protéique cible
  • Régénération rapide et facile
  • Compatibles avec une vaste gamme de détergents, de dénaturants et d’autres additifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes à marquage Strep II et Twin-Strep
Conditions de stockage 2 à 8°C dans 20 % d’éthanol
Capacité de liaison Env. 10 mg de protéine avec marquage Strep II ou Twin-Strep/ml de résine
Granulométrie 34 μm
Matrice Rigide, agarose réticulée, sphérique
Plage de pH 6 à 10 pH
Densité (métrique) Env. 5 mg/ml de résine
Type de ligand Strep-Tactin XT
Quantité d’emballage 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.