Learn More
IBA Lifesciences Suspension à 50 % Strep-Tactin™XT Superflow™
Code produit 15583756 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
20mL
4mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15583756 4 ml 4mL
15513077 20 ml 20mL
15523077 50 ml 50mL
15533077 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15583756 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 24010002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Une suspension IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ 50 % peut être utilisée pour conditionner vos propres colonnes pour la purification des protéines.
  • Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
  • Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
  • Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine / ml de résine, déterminée avec le tag mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml
Type Résine
Usage exclusivement réservé à la recherche.