Learn More
IBA Lifesciences Cartouche Superflow™ Strep-Tactin™ XT
Code produit 15583077 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15583077 1 x 1 ml 1 pièce
15728207 1 x 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15583077 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 24021001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La cartouche Strep-Tactin™XT Superflow™ d’IBA GmbH™ est une purification en une étape fiable des protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une haute affinité et une pureté inégalée.
  • Pour la purification en une étape des protéines recombinantes Strep-tag™ avec HPLC ou FPLC
  • Pour une utilisation avec des stations de travail de chromatographie avec 10 à 32 connexions (veuillez noter que vous n’avez pas besoin d’adaptateurs pour HPLC et Äkta)
  • Elles peuvent également être utilisées avec d’autres stations de travail, avec des seringues ou avec des pompes péristaltiques à l’aide d’adaptateurs courants pour cartouches
  • Les cartouches résistent à la pression jusqu’à 3 bar et peuvent être utilisées avec un réducteur de débit
  • Les cartouches peuvent être connectées en série pour offrir une capacité accrue
  • Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (28 kDa).
Spécification
Capacité de liaison 5.7 mg protein/ mL resin
Capacité (métrique) 1 x 1 ml
Quantité 1 cartouche
À utiliser avec (application) Purification de protéines
Suffisant pour Stations de travail chromatographiques avec 10 à 32 connexions
Usage exclusivement réservé à la recherche.