Description
- Pour la purification en une étape des protéines recombinantes Strep-tag™ avec HPLC ou FPLC
- Pour une utilisation avec des stations de travail de chromatographie avec 10 à 32 connexions (veuillez noter que vous n’avez pas besoin d’adaptateurs pour HPLC et Äkta)
- Elles peuvent également être utilisées avec d’autres stations de travail, avec des seringues ou avec des pompes péristaltiques à l’aide d’adaptateurs courants pour cartouches
- Les cartouches résistent à la pression jusqu’à 3 bar et peuvent être utilisées avec un réducteur de débit
- Les cartouches peuvent être connectées en série pour offrir une capacité accrue
- Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (28 kDa).
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | 5.7 mg protein/ mL resin |
| Capacité (métrique) | 1 x 5 ml |
| Quantité | 1 cartouche |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines |
| Suffisant pour | Stations de travail chromatographiques avec 10 à 32 connexions |
Usage exclusivement réservé à la recherche.