Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ à haute capacité
Code produit 15709438 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
20mL
4mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15709438 50 ml 50mL
15729438 20 ml 20mL
15868371 4 ml 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15709438 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 24030025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ Haute capacité est une purification en une étape des protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une haute affinité et une pureté inégalée.
  • Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
  • La haute capacité de Strep-Tactin™ XT associe une haute affinité pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une grande capacité de liaison protéique
  • Capacité de liaison dynamique : 15 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Type High Capacity Resin
Usage exclusivement réservé à la recherche.