Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ à haute capacité
Code produit 15868371 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
20mL
4mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15868371 4 ml 4mL
15709438 50 ml 50mL
15729438 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15868371 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 24030002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
IBA GmbH™ Strep-Tactin™ XT Superflow™ Haute capacité est une purification en une étape des protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une haute affinité et une pureté inégalée.
  • Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • It allows the addition of denaturing agents such as urea during the purification procedure. In comparison to Strep-Tactin™ XT Superflow™, Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™XT, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which results in an outstanding purity of the target protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension are necessary. 
Spécification
Capacité (métrique) 4 ml
Type High Capacity Resin
Usage exclusivement réservé à la recherche.